Merck
E5280
Sigma-Aldrich
pT7-FLAG-MAT-Tag®-1 Expression Vector
About This Item
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
NA.51
kiszállítva
dry ice
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Cytoplasmic expression of Met-N-terminal FLAG®, C-terminal MAT-Tag® dual tagged fusion proteins under the T7/lac promoter.
Egyéb megjegyzések
Supplied with a pT7-FLAG-MAT-1+BAP Control Vector.
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Jogi információk
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pT7-FLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pT7-FLAG-MAT is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Bacterial Expression Vectors: T7 Promoter System. T7 Vectors for Highest Expression Levels in Bacteria.