Merck
E8022
pRc/RSV Expression vector
set of expression vectors powered by either the CMV2 or the RSV promoter
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106617
NACRES:
NA.85
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
Molecular Biology
Forma
buffered aqueous solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
pRc and pRSV Supercoiled Expression Vectors (5.2 kb) are for protein expression in mammalian cells. Each vector contains:
  • The polyadenylation signal and transcription termination sequence from BGH to enhance mRNA stability
  • The SV40 replication origin for episomal replication
  • The f1 origin for rescue of the sense strand
  • The neomycin resistance gene, and
  • An ampicillin resistance gene and colE1 origin for selection and maintenance in E. coli.
The primary difference between these expression vectors is that pRc contains the enhancer-promoter sequence from human cytomegalovirus (CMV2) and pRSV from Rous sarcoma virus (RSV). Both are strong promoters for high-level transcription.
The pRc MCS contains unique ApaI, HindIII, NotI, and XbaI restriction sites, plus redundant BstXI sites.
The pRSV MCS contains unique HindIII, NotI, SpeI, and XbaI restriction sites, plus redundant BstXI sites.
Biokémiai/fiziológiai hatások
The MCS contains unique ApaI (CMV2 only), HindIII, NotI, SpeI (RSV only), and XbaI restriction sites, plus redundant BstXI sites.
Tulajdonságok és előnyök
Supercoiled vectors for protein expression in mammalian cells. Both of these vectors contain:
  • the polyadenylation signal and transcription termination sequence from BGH to enhance mRNA stability
  • the SV40 replication origin for episomal replication
  • the f1 origin for rescue of the sense strand
  • the neomycin resistance gene, and
  • an ampicillin resistance gene and colE1 origin for selection and maintenance in E. coli.
The primary difference between these expression vectors is that one contains the enhancer-promoter sequence from human cytomegalovirus (CMV2) and the other from Rous sarcoma virus (RSV). Both are strong promoters for high-level transcription.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)