Merck
P9743
pT7-FLAG-4 Expression Vector
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41106610
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
kiszállítva
dry ice
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
pT7-FLAGa-4 is a 6451 bp Escherichia coli expression vector used for cloning and cytoplasmic expression of a properly inserted open reading frame as a C-terminal FLAGÒ fusion protein containing the FLAG epitope (DYKDDDDK). The promoter region of the very strong phage T7 promoter drives transcription of ORF-FLAG fusion constructs.
Jogi információk
pT7-FLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A H Rosenberg et al.
Gene, 56(1), 125-135 (1987-01-01)
Plasmid vectors are described that allow cloning of target DNAs at sites where they will be minimally transcribed by Escherichia coli RNA polymerase but selectively and actively transcribed by T7 RNA polymerase, in vitro or in E. coli cells. Transcription
F W Studier et al.
Journal of molecular biology, 189(1), 113-130 (1986-05-05)
A gene expression system based on bacteriophage T7 RNA polymerase has been developed. T7 RNA polymerase is highly selective for its own promoters, which do not occur naturally in Escherichia coli. A relatively small amount of T7 RNA polymerase provided
Cikkek
Bacterial Expression Vectors: T7 Promoter System. T7 Vectors for Highest Expression Levels in Bacteria.