Fontos dokumentumok
E4531
Anti-ELKS antibody, Mouse monoclonal
clone ELKS-30, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-KIAA1081
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ELKS-30, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~120 kDa
faj reaktivitás
rat, chicken, bovine, human, mouse
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa cell extract
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ERC1(23085)
mouse ... Erc1(111173)
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- fluorescence immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- immunoblotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)