324900
L-(–)-Epinephrine-(+)-bitartrate
α,β-Adrenergic receptor agonist.
Szinonimák:
L-(–)-Epinephrine-(+)-bitartrate, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol, Adrenaline Bitartrate
Teszt
≥95% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
ethanol: soluble
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(C[C@H](O)c1cc(c(cc1)O)O)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
α,β-Adrenergic receptor agonist
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Mohan, C., et al. 1991. Arch. Biochem. Biophys.287, 18.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3