Fontos dokumentumok
E3789
Amphotericin B – Low Endotoxin
Less than 5 EU/mg, suitable for cell culture
Szinonimák:
Amphotericin B – Low Endotoxin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces sp. (Microbial)
Forma
powder
molekulatömeg
924.08
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Amphotericin B induces K+ leakage, which is separate from its lethal action, as was demonstrated in human erythrocytes and is due to the inhibitory effect on the Na+/K+ pump.At sub-lethal concentrations, this drug stimulates either the activity of some membrane enzymes or cellular metabolism,in particular stimulation of some cells of the immune system.
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.