Fontos dokumentumok
E3656
(−)-Epothilone A
from Sorangium cellulosum, >95% (HPLC), solid
Szinonimák:
EpoA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Sorangium cellulosum
Minőségi szint
Teszt
>95% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(O[C@@](/C(C)=C/C1=CSC(C)=N1)([H])C[C@@](O2)([H])[C@@]2([H])CCC[C@H](C)[C@H](O)[C@H]3C)C[C@H](O)C(C)(C)C3=O
InChI
1S/C26H39NO6S/c1-14-8-7-9-19-21(32-19)11-20(15(2)10-18-13-34-17(4)27-18)33-23(29)12-22(28)26(5,6)25(31)16(3)24(14)30/h10,13-14,16,19-22,24,28,30H,7-9,11-12H2,1-6H3/b15-10+/t14-,16+,19+,20-,21-,22-,24-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HESCAJZNRMSMJG-KKQRBIROSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)