Fontos dokumentumok
E1631
β-Estradiol 17-valerate
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-pentanote
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
β-Estradiol 17-valerate, ≥98%
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
technika/technikák
ELISA: suitable
oldhatóság
acetone: 25 mg/mL, hazy, colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCC(=O)OC1CCC2C3CCc4cc(O)ccc4C3CCC12C
InChI
1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSEPBGGWRJCQGY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in an in-vivo assay, to synchronize the estrus cycle in athymic nude mice, to study the effect of recombinant pigment epithelium-derived factor (rPEDF) on induced ectopic fibroid lesions
- to study the influence of ovarian hormones on type II cGMP-dependent protein kinase (Prkg2) expression in mice
- to induce growth of estrogen-dependent tumor cells in athymic nude mice to establish a breast cancer mouse model
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?