Fontos dokumentumok
CRISPR13
Sigma-Aldrich
CRISPR-Lenti Human HPRT1 Positive Control DNA
About This Item
UNSPSC kód:
41106609
NACRES:
NE.02
kiszerelés
vial of 50 μL
Minőségi szint
koncentráció
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
alkalmazás(ok)
CRISPR
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Functional Genomics/Screening/Target Validation
  • Positive control, HPRT1, CRISPR lentivirus DNA format, for creating gene knockouts/genetic modifications in cell lines.
To see more application data, protocols, vector maps visit Sigma.com/crispr.
Tulajdonságok és előnyök
Serves as a positive experimental control for the CRISPR editing workflow using lenti CRISPR DNA. The number of cells with HPRT1 knocked out increases over time with 6−TG selection.
Fizikai forma
The Sigma CRISPR Lenti Human HPRT1 Positive Control Vector is provided as 1 μg of plasmid DNA in Tris−EDTA (TE).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg