CRISPR07
CRISPR UNIVERSAL NEGATIVE CONTROL 2
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
kiszerelés
vial of 50 μL
koncentráció
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
alkalmazás(ok)
CRISPR
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Creation of gene knockouts in cell lines
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Tulajdonságok és előnyök
Komponensek
Elv
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
which may not be suitable for transfection into particular cell types. For best results, we advise maxi-prepping
plasmids using endotoxin-free DNA purification kits prior to transfection.
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Protocols
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.