CRISPR08
CRISPR UNIVERSAL NEGATIVE CONTROL 3
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
kiszerelés
vial of 50 μL
koncentráció
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
alkalmazás(ok)
CRISPR
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Creation of gene knockouts in cell lines
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Tulajdonságok és előnyök
Komponensek
Elv
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Protocols
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.