Fontos dokumentumok
CLS9032
Corning® universal fit pipet tips
100-1000 μL universal fit racked pipet tips, blue, sterile, 10 racks/case, 1000 tips/case
Szinonimák:
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
gyártó/kereskedő neve:
Corning 9032
térfogat tartomány:
100-1000 μL
sterilitás:
sterile
Jellemzők:
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
100 Tips/Rack
kiszerelés:
rack of 100
material
blue tip
polypropylene
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
100 Tips/Rack
kiszerelés
rack of 100
gyártó/kereskedő neve
Corning 9032
térfogat tartomány
100-1000 μL
Általános leírás
Corning® Universal Fit Pipet Tips
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
  • Reliable fit with all major brand pipettors
  • Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
  • Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)