Fontos dokumentumok
CLS4865
Corning® universal fit pipet tips
1-200 μL universal fit racked pipet tips, yellow, non-sterile, 10 racks/case, 960 tips/case
Szinonimák:
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
gyártó/kereskedő neve:
Corning 4865
térfogat tartomány:
1-200 μL
sterilitás:
non-sterile
Jellemzők:
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
96 Tips/Rack
kiszerelés:
rack of 96
material
polypropylene
yellow tip
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
96 Tips/Rack
kiszerelés
rack of 96
gyártó/kereskedő neve
Corning 4865
térfogat tartomány
1-200 μL
Általános leírás
Corning® Universal Fit Pipet Tips
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
  • Reliable fit with all major brand pipettors
  • Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
  • Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)