Fontos dokumentumok
CLS4871
Corning® Costar® reagent reservoirs
white polystyrene, capacity 50 mL
Szinonimák:
Pipette tips for Velocity
Méret kiválasztása
100 EA
157 800,00 Ft
157 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 EA
157 800,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121522
NACRES:
NB.14
157 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
U-bottom bottom
white polystyrene
sterilitás
sterile
kiszerelés
pack of 100 ea (Individually wrapped)
gyártó/kereskedő neve
Corning 4871
kapacitás
50 mL
Általános leírás
Corning® Costar® reagent disposable reservoirs are used to repetitively fill multichannel pipettors. These reserviors are non-pyrogenic and free of DNase/RNase contamination.
Alkalmazás
Corning® Costar® reagent reservoirs has been used as a container to hold the parasite inoculum (gametocyte culture) before it is dispensed into the 384-well plates.[1]
Tulajdonságok és előnyök
  • Made from high-quality, virgin white polystyrene material.
  • Each reagent reservoir is individually packaged and provided in a sterile condition
  • The reservoirs are disposable
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Michael J Delves et al.
Nature protocols, 11(9), 1668-1680 (2016-08-26)
The prevention of parasite transmission from the human host to the mosquito has been recognized as a vital tool for malaria eradication campaigns. However, transmission-blocking antimalarial drug and/or vaccine discovery and development is currently hampered by the expense and difficulty