Fontos dokumentumok
CLS431463
Corning® flask, canted neck, 25 cm, vented
Szinonimák:
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41122104
NACRES:
NB.13
material
canted neck
high-density polyethylene cap
polystyrene
rectangular bottom flask
vent cap
sterilitás
sterile; γ-irradiated
Jellemzők
cap
closure type Vented cap
kiszerelés
pack of 20
case of 200
gyártó/kereskedő neve
Corning 431463
külső felület
25 cm2
hasznos térfogat
5-7.5 mL
kötéstípus
non-treated surface