CLS431085
Corning® cell culture flasks
surface area 175 cm2, angled neck, cap (phenolic-style)
Szinonimák:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Javasolt termékek
material
U-bottom flask
angled neck
cap (phenolic-style)
phenolic cap
polystyrene
rectangular flask
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap
graduations
kiszerelés
case of 50
gyártó/kereskedő neve
Corning 431085
maximum térfogat
250 mL
külső felület
175 cm2
hasznos térfogat
35-52.5 mL
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Treated for optimal cell attachment
- Printed with lot numbers for ease in traceability
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)