CLS430823
Corning® cell culture flasks
surface area 150 cm2, canted neck, cap (plug seal)
Szinonimák:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Javasolt termékek
material
canted neck
cap (plug seal)
plug-seal screw-cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap
graduations
kiszerelés
case of 50
gyártó/kereskedő neve
Corning 430823
maximum térfogat
210 mL
külső felület
150 cm2
hasznos térfogat
30-45 mL
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Treated for optimal cell attachment
- Printed with lot numbers for ease in traceability
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)