CLS430766
Corning® 15 mL centrifuge tubes
15 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ plug seal cap, sterile, natural, 500/cs
Szinonimák:
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
cap (plugseal)
conical bottom tube
polypropylene
sterilitás
sterile
Jellemzők
RCF 12000 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
kiszerelés
bag of 50
case of 500
gyártó/kereskedő neve
Corning 430766
parameter
12000 × g max. RCF
külső átmérő × H
17.5 mm × 118.5 mm
kupakátmérő
22.9 mm
22.9 mm , approx.
kapacitás
15 mL
szín
clear
natural
szerelvény
cap (Plug Seal)
Általános leírás
The CentriStar™ cap has a easy-on/easy-off top and offers advanced ergonomics with its wider knurls and roll-over edge design. All tubes come in a variety of packaging options.
- Sterile, certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Black printed graduations and a large white marking spot
- Maximum RCF for PET tubes is 3,600xg
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)