CLS402614
Corning® direct overhead drive assembly for ProCulture® spinner flasks
direct overhead drive, 100 mm center cap assembly, 1/cs
Szinonimák:
Corning container
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 1
case of 2
gyártó/kereskedő neve
Corning 402614
Általános leírás
100mm center cap assembly for Corning® Proculture® spinner flasks is designed for use with direct overhead drive motor. These cap assemblies required optional 8L, 15L or 36L paddle assemblies and can be used on all 4500 and 4510 series vertical sidearm flasks.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)