Fontos dokumentumok
GE17-0448-03
Cytodex® 1 microcarrier beads
Cytiva, pkg of 500 g
Méret kiválasztása
500 G
1 522 400,00 Ft
1 522 400,00 Ft
Listaár1 903 000,00 FtTakarítson meg 20%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 G
1 522 400,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NC.01
1 522 400,00 Ft
Listaár1 903 000,00 FtTakarítson meg 20%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
dextran beads
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 500 g
gyártó/kereskedő neve
17-0448-03
Cytiva
Általános leírás
A general-purpose microcarrier for most established, anchorage-dependent cell lines.
High yield culture of anchorage-dependent cells: Microcarrier culture is a technique which makes possible the practical high yield culture of anchorage-dependent cells. Cytodex has been specifically developed for the culture of a wide range of animal cells in culture volumes ranging from a few mL to more than 6000 L. Using Cytodex in simple suspension culture systems provides yields of several million cells per mL.
Suitable for most established cell lines: Formed by substituting a cross-linked dextran matrix with positively charged DEAE* groups distributed throughout the matrix, is a general purpose microcarrier. It is particularly suitable for most established cell lines and for production of viruses or cell products from cultures of primary cells and normal diploid cell strains.
Tulajdonságok és előnyök
  • General-purpose microcarrier for most established, anchorage-dependent cell lines.
  • Contains positive charges throughout the microporous matrix.
  • Transparent for easy microscopic examination of attached cells.
Elkészítési megjegyzés
Prior to use, swell beads in PBS (50 mL/g) and autoclave at 120 °C.
Jogi információk
Cytodex is a registered trademark of Cytiva
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)