Fontos dokumentumok
CLS3702BC
Corning® 384 well microplate
clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid: no, case of 100
Szinonimák:
384 multiwell plates
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
Anyagok
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
square wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
skirt
with generic barcode
kiszerelés
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Corning 3702BC
maximum térfogat
112 μL
méret
384 wells
lyukak
384 wells
hasznos térfogat
80 μL
szín
clear
alkalmasság
suitable for (cell cuture)
kötéstípus
non-treated surface
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)