CLS3880
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Szinonimák:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
black polystyrene
black polystyrene plate
clear bottom
flat bottom clear
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
skirt
kiszerelés
bag of 25
pkg of 25 inner package
gyártó/kereskedő neve
Corning 3880
maximum térfogat
190 μL
méret
96 wells
lyuk Mé
10.7 mm
hasznos térfogat
125 μL
szín
clear
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Corning® 96 Well Half-Area Microplate untreated polystyrene surface (hydrophobic) enables biomolecules binding.
- Opaque black polystyrene walls.
- Without lids; recommended working volume of 25 to 125 μL
- Lower background fluorescent and reading below 340nm.
- Minimal well-to-well crosstalk during fluorescent assays.
- Applicable for both top and bottom reading instruments.
- Binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm².
- Standard microplate footprint and dimensions format.
- Clear polystyrene enables visual clarity in fluorescent and luminescent measurements.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)