CLS3575BC
Corning® NBS™ 384 well microplates
NBS™ (non-binding surface), black polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid: no, pack of 10
Szinonimák:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
About This Item
Javasolt termékek
material
black polystyrene
flat bottom
flat bottom black polystyrene wells
polystyrene
square black wells
sterilitás
non-sterile
non-sterile
Jellemzők
lid: no
lid: no
skirt
with generic barcode
kiszerelés
pack of 10
case of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 3575BC
maximum térfogat
112 μL
lyukak
384 wells
hasznos térfogat
80 μL
szín
black
kötéstípus
NBS™ (non-binding surface)
low binding surface
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)