Fontos dokumentumok
CLS3399
Corning® HTS Transwell®-24 well permeable supports
HTS Transwell-24 units w/ 3.0 μm pore polycarbonate membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 12/cs
Szinonimák:
corning transwell, transwell corning
Méret kiválasztása
12 EA
1 216 000,00 Ft
1 216 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
12 EA
1 216 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
Anyagok:
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
round wells
betét hasznos térfogata:
0.1 mL
membránvastagság:
10 μm
méret:
24 wells
külső felület:
0.33 cm2 , cell growth area
lyuk hasznos térfogat:
0.6 mL
1 216 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
round wells
leírás
12 HTS Transwell-24 units loaded into twelve 24 well plates
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
skirt
plate format: 24 wells
kiszerelés
case of 12
pack of 12
gyártó/kereskedő neve
Corning 3399
betét hasznos térfogata
0.1 mL
membránvastagság
10 μm
méret
24 wells
külső felület
0.33 cm2 , cell growth area
lyuk hasznos térfogat
0.6 mL
szín
clear
pórusméret
3 μm pore size
alkalmasság
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
Corning® HTS Transwell® 24 Well Permeable Supports
Features and Benefits:
  • Treated for optimal cell attachment
  • 0.4 μm to 3 μm pore polycarbonate or polyester membrane
  • Reservoirs may be purchased separately
  • Sterilized by gamma radiation
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)