CLS3397
Corning® HTS Transwell®-24 well permeable supports
HTS Transwell-24 units with 0.4 μm pore polycarbonate membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 12/cs
Szinonimák:
corning transwell, transwell corning
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
round wells
leírás
12 HTS Transwell-24 units loaded into twelve 24 well plates
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
skirt
plate format: 24 wells
kiszerelés
case of 12
pack of 12
gyártó/kereskedő neve
Corning 3397
betétméret
0.1 mL
membránvastagság
10 μm
méret
24 wells
külső felület
0.33 cm2 , cell growth area
lyuk hasznos térfogat
12 mL
szín
clear
pórusméret
0.4 μm pore size
alkalmasság
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
Features and Benefits:
- Treated for optimal cell attachment
- 0.4 μm to 3 μm pore polycarbonate or polyester membrane
- Reservoirs may be purchased separately
- Sterilized by gamma radiation
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)