Fontos dokumentumok
CLS1015P500
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 500 mL
Szinonimák:
Corning container
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
Jellemzők
graduations (10 mL)
gyártó/kereskedő neve
Corning 1015P-500
Ma × külső átmérő
136 mm × 95 mm
méret
500 mL
Általános leírás
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
Egyéb megjegyzések
Browse all plastic beakers