Fontos dokumentumok
b.End3
96091929, mouse brain, Endothelial-like
Szinonimák:
bEND.3 Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
mouse brain
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Endothelial-like
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
b.End3, 96091929
biológiai forrás
mouse brain
elérhetőség
available only in EU
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Endothelial-like
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Mouse SV129 brain endothelioma
Sejtvonal leírása
The cell line b.End3 has been established from brain endothelial cells of SV129 mice. Immortalisation has been carried out by infection of primary cells with retrovirus coding for the Polyoma virus middle T-antigen. b.End3 cells are positive for endothelial specific proteins (PECAM-1, Endoglin, MECA-32, Flk-1) tested by FACS. Inflammatory cytokines induce the expression of proteins such as ICAM-1, VCAM-1 and E-selectin. Injection into mice causes development of haemangiomas.
Alkalmazás
Study of endothelial cell growth, differentiation and influence of oncogenes.
Táptalaj
DMEM + 2mM Glutamine + 5μM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)