Fontos dokumentumok
COR-L95
96020733, human lung, Not specified
Szinonimák:
CORL95 Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human lung
növekedési mód:
Aggregates in suspension
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Not specified
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
COR-L95, 96020733
biológiai forrás
human lung
növekedési mód
Aggregates in suspension
kariotípus
Not specified
morfológia
Not specified
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human lung small cell carcinoma
Sejtvonal leírása
The cell line COR-L95 was established from a bronchial biopsy of a 64 year old male. Histology results were consistent with undifferentiated small cell carcinoma.
Alkalmazás
Cancer Studies
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells / ml; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)