MIN human cell line
940822102, IHW Number: 9198
Javasolt termékek
biológiai forrás
human blood
etnikum
Indonesian
nem
not specified
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Not specified
morfológia
Lymphoblastoid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
Általános leírás
Consanguineous: No
Homozygous: No
Sejtvonal leírása
This cell line is an Epstein-Barr Virus (EBV) transformed lymphoblastoid line and is part of the Human Leukocyte Antigen (HLA) Typed Collection maintained by the European Collection of Cell Cultures (ECACC). HLA-Typing Data is available for this cell line.
DNS profil
HLA DRB1: 1202
HLA DRB3: 301
HLA DQAP: 1.2 4.2
HLA DQA1: 0102 0601
HLA DQB1: 0301 0502
HLA DPB1: 0401 2101
HLA DRB3: 301
HLA DQAP: 1.2 4.2
HLA DQA1: 0102 0601
HLA DQB1: 0301 0502
HLA DPB1: 0401 2101
Szerológiai profil
HLA A: 2
HLA A ief:
HLA C: 1 3
HLA B: 15
HLA A ief:
HLA C: 1 3
HLA B: 15
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 3x105 - 2x106 cells/ml, 5% CO2, 37 °C. Upon resuscitation remove cryoprotectant - centrifuge at 300 x g for 5 minutes and re-suspend the cell pellet in fresh culture medium.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)