Fontos dokumentumok
3C9-D11-H11
Reactivity: Anti-Porcine Pparvovirus (PPV), 92022115
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mielóma
Sp2/0 Ag-14
Reaktivitás
Anti-Porcine Pparvovirus (PPV)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Mouse Sp2/0 Ag-14 x Mouse BALB/c spleen
Sejtvonal leírása
The antibody is directed against porcine parvovirus, and can be used in viral neutralisation assays.
Immunogén
Porcine parvovirus
Alkalmazás
Immunodiagnosis
Táptalaj
DMEM + 2mM glutamine + 2 5% Foetal Bovine Serum (FBS) + 5% Horse Serum (HS)
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)