Fontos dokumentumok
HS120316
TrueNorth® Microscope Slide Box
25 Place, Fitted Lid, blue polycarbonate
About This Item
UNSPSC kód:
41123302
NACRES:
NB.22
material
blue polycarbonate
Jellemzők
Holds 25 x slides 76x26 mm
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS120316
H × Sz × Ma
141 × 88 × 35 mm
Tulajdonságok és előnyök
  • protect your slides in ultra low temperature ranges down to -80C
  • durable polycarbonate and stainless steel clasp/friction fit lid
  • safe storage and transport of 25 x 75 mm slides (3 x 1 in.)
  • uniform grooved slide slots separate slides preventing slide contact
  • temperature-resistant numbered foam lining and identification sheet
  • stackable
  • autoclavable
Jogi információk
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)