Fontos dokumentumok
CCD-37Lu
90110513, human lung, Fibroblast
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human lung
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
2n = 46, diploid
morfológia:
Fibroblast
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
Terméknév
CCD-37Lu, 90110513
biológiai forrás
human lung
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46, diploid
morfológia
Fibroblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human Caucasian lung
Sejtvonal leírása
Derived from a lung explant of a 4 year old Caucasian female who died as a result of congestive heart disease.
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 10,12
D7S820: 11
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 16,19
Táptalaj
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)