Fontos dokumentumok
Detroit 551
86082802, human skin (embryonic), Fibroblast
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human skin (embryonic)
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
2n = 46
morfológia:
Fibroblast
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
Terméknév
Detroit 551, 86082802
biológiai forrás
human skin (embryonic)
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46
morfológia
Fibroblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human Caucasian embryo skin
Sejtvonal leírása
Derived from a skin biopsy of a normal Caucasian female embryo. Cells may be considered normal and may serve as controls for study of cells having mutant chromosomes. Cells support growth of herpes viruses and SV40 virus can induce transformation.
Alkalmazás
Chromosome and virus studies (Normal control): herpesviruses, SV40
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 12,13
D7S820: 10,12
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 18
Táptalaj
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Finite lifespan; at most 25 subcultures from original tissue.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)