CV-1
87032605, African green monkey kidney, Fibroblast
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
CV-1, from African green monkey kidney, 87032605, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
biológiai forrás
African green monkey kidney
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 60, pseudodiploid
morfológia
Fibroblast
receptorok
Not specified
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)