Hep 3B Cell Line human
86062703, human liver, Epithelial
Szinonimák:
HEP3B217 Cells, Hep 3B2.1-7 Cells, Hep3B Cells
About This Item
Javasolt termékek
product name
Hep 3B Cell Line human, from human liver, 86062703
biológiai forrás
human liver
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46, modal no. 60
morfológia
Epithelial
termékek
Alpha-foetoproteins, Hepatitis B Surface Antigen (HBSAg), albumin, transferrin, fibrinogen, complement (C3), alpha-2-macroglobulins
receptorok
Not specified
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal leírása
DNS profil
Amelogenin: X
CSF1PO: 8
D13S317: 12,14
D16S539: 10
D5S818: 13
D7S820: 8,10
THO1: 6,7
TPOX: 9
vWA: 17
Táptalaj
Szubkultúra rutin