1.2B4
10070103, human pancreas (islets), Epitheloid
About This Item
Javasolt termékek
product name
1.2B4, from human pancreas(islets), 10070103
biológiai forrás
human pancreas (islets)
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Modal chromosome number 67-71
morfológia
Epitheloid
termékek
1.2B4 cells have been shown to express insulin, glucokinase and IAPP by immunocytochemistry. These cells express the GLUT1 glucose transporter.
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
Sejtvonal leírása
DNS profil
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10
D13S317: 9,11
D16S539: 10,13
D5S818: 10,14
D7S820: 12
THO1: 9
TPOX: 8,12
vWA: 18
Táptalaj
Szubkultúra rutin