Fontos dokumentumok
CAS9NEO
Sigma-Aldrich
Cas9 Neomycin Lenti Plasmid
About This Item
UNSPSC kód:
41106609
NACRES:
NA.51
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Forma
liquid
kiszerelés
vial of 50 μL
koncentráció
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
alkalmazás(ok)
CRISPR
Kiválasztás
blasticidin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
This product is a neomycin resistant lenti-Cas9 plasmid for generation of lentiviral particles. Use Sigma′s lentiviral Cas9 reagents to efficiently generate stable cell lines expressing Cas9 for CRISPR genome editing. Sigma′s lenti-Cas9 plasmid is one part of a two-vector CRISPR system with individual Cas9 and gRNA expression vectors. Please see the link above to order gRNA.
Alkalmazás
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
Tulajdonságok és előnyök
Use lentiviral particles to generate cells with stable expression of Cas9 nuclease.
Komponensek
1ug of plasmid DNA, EF1a-Cas9-2A-Neomycin Lenti
Kapcsolódás
Click here to order gRNA plasmid and virus.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)