Fontos dokumentumok
C7488
Anti-CENP-E antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Centromere-associated protein-E
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~310 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable using human epitheloid carcinoma HeLa cell line.
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole extract of HeLa nuclear cell line
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CENPE(1062)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunocytochemistry.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg