C6192
Nalgene® Lowboy carboy with spigot
nominal capacity 15 L (4 gal), high-density polyethylene
Szinonimák:
carboys
About This Item
Javasolt termékek
material
high-density polyethylene
polypropylene spigot and screw closure
leírás
Not recommended for use with most organic solvents
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 2323 style
H × Sz × Ma
8 in. (203 mm) × 14 1/2 in. (368 mm) × 14 1/2 in. (368 mm)
névleges kapacitás
15 L (4 gal)
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)