Z382077
Nalgene® Lowboy carboy with spigot
nominal capacity 8 L (2 gal), polypropylene copolymer bottle (PPCO)
Szinonimák:
carboys
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
polypropylene spigot and screw closure
leírás
Not recommended for use with most organic solvents
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 2324 style
H × Sz × Ma
6 1/2 in. (165 mm) × 14 1/2 in. (368 mm) × 12 in. (305 mm)
névleges kapacitás
8 L (2 gal)
Általános leírás
Kémiai/fizikai ellenállás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)