Fontos dokumentumok
C5192
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 20 L (5.5 gal), polypropylene
Szinonimák:
carboys, nalgene carboys
About This Item
UNSPSC kód:
41121820
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
white polypropylene screw closure
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 2250-0050
Ma × Mé
20 1/2 in. (521 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
névleges kapacitás
20 L (5.5 gal)
Általános leírás
Graduated in 1 gal and 5 L increments. 83B (83 mm) closure.
Screw closure with thermoplastic elastomer (TPE) gasket. Autoclavable (only when empty). Not recommended for use with hazardous materials.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)