C6317
Nalgene® rectangular carboy
nominal capacity 9 L (2 gal), Style 2211, autoclavable: no
Szinonimák:
carboys, nalgene carboys
About This Item
Javasolt termékek
material
high-density polyethylene Carboy
polypropylene screw closure
Jellemzők
autoclavable: no
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 2211-0020
H × Sz × Ma
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
névleges kapacitás
9 L (2 gal)