C4249
Cystatin B human
recombinant, expressed in E. coli, solid, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
CPI-B, CST6, CSTB, EPM1, Liver Thiol Proteinase Inhibitor, PME, STFB, Stefin B
About This Item
Javasolt termékek
product name
Cystatin B human, recombinant, expressed in E. coli
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
leírás
contains a N-terminal 7X His-tag
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
solid
molekulatömeg
apparent mol wt ~13 kDa by SDS-PAGE (reducing)
NCBI elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CSTB(1476)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3