Fontos dokumentumok
C2988
Sigma-Aldrich
Cytosol from Liver, Pooled
from human
Szinonimák:
Liver Cytosol
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous solution
kiszerelés
vial of ~20 mg (protein)
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
Alkalmazás
Cytosolic preparations such as this may be used for screening potential substrates, inhibitors, and drugs to determine phase II drug metabolizing enzyme interactions.
Egyéb megjegyzések
Cytosol prepared from adult human donors. Contains measurable levels of NAT, N-acetyl transferase; GST, glutathione S-transferase; SULT, sulfotransferase.
Fizikai forma
The product is supplied in a buffered solution containing 150 mM potassium chloride and 50 mM Tris, pH 7.5, with 2 mM EDTA.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)