Fontos dokumentumok
C2817
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 15 L (4 gal), low-density polyethylene
Szinonimák:
carboys, nalgene carboys
About This Item
UNSPSC kód:
41121820
NACRES:
NB.35
material
low-density polyethylene
white polypropylene screw closure
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 2210-0040
Ma × Mé
17 in. (432 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
névleges kapacitás
15 L (4 gal)
Általános leírás
Graduated in 1 gal and 5 L increments. 83B (83 mm) closure.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)