SAB2500794
Anti-PINK1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-BRPK, Anti-FLJ27236, Anti-PARK6, Anti-PTEN induced putative kinase 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
rat
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PINK1(65018)
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting (1 paper)
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2