C1241
Anti-Calcium Channel CaV1.2 (human) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-Human α1C, L-Type of Voltage-gated Calcium Channel
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1:200 using rat heart membranes
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CACNA1C(775)
mouse ... Cacna1c(12288)
rat ... Cacna1c(24239)
Egyediség
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3