C1478
Anti-Calcium Channel (α1B Subunit) (N-type of Voltage-gated Ca2+ Channel) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
antigen 210 kDa (low)
antigen 240 kDa (high)
faj reaktivitás
rat, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable using rat brain sections
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:100-1:200 using rat brain membranes
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Cacna1b(12287)
rat ... Cacna1b(257648)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunocytochemistry using rat brain sections
- immunoprecipitation
- western blotting at a dilution of 1:100-1:200 using rat brain membranes
Immunoprecipitation (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?