Fontos dokumentumok
BMSIPS2050PS4
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
4-arm, stainless steel
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.72
material
stainless steel
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific IPS2050-P-S4
átmérő × H
50 mm × 400 mm
Általános leírás
4-arm stainless steel propeller is useful for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Alkalmazás
stirring, mixing
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)