B7407
Nalgene® bottles, style 2002
capacity 30 mL
Szinonimák:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene
Csatlakozó
Joints threaded neck (20)
leírás
Not autoclavable
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 2002-0001
kapacitás
30 mL
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Nalgene® narrow-mouth lab-quality bottles are ideal for storing and transporting liquids or dry chemicals in the lab.
- Highly resistant to chemicals, these bottles are excellent for long-term use.
- Includes linerless polypropylene leak-proof closures for preventing sample loss.
- Uniform wall thickness protects against splitting or puncturing.
- Bottles can withstand temperatures in a freezer up to -100°C.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)